Learn More
3-thien-2-ylbenzonitrile 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10644405
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
Code produit. 10644405
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC44516DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Thien-2-ylbenzonitrile
CAS 380626-35-7
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H7NS
Numéro MDL MFCD02323389
Quantité 1 g
Synonyme 3-thien-2-ylbenzonitrile, 3-thiophen-2-yl benzonitrile, 3-2-thienyl benzonitrile, 3-thiophen-2-yl-benzonitrile, 3-2-thienyl benzenecarbonitrile
Clé InChI DIILPQRSOQWSCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=CS1
Nom IUPAC 3-thiophène-2-ylbenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 185.24
CID PubChem 4645033
Poids de la formule 185.25
Pourcentage de pureté 97%