Learn More
3-thien-3-ylaniline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10612875
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10612875 5 g -
10563135 250 mg 250mg
10225324 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10612875 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48414DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 161886-96-0
Formule moléculaire C10H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 175.25
Numéro MDL MFCD06740169
Clé InChI SHUODWYRFVFGOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thien-3-ylaniline, 3-thiophen-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl thiophene, 3-thiophen-3-yl-phenylamine, 3-3-thienyl aniline, 3-3-thienyl phenylamine, 3-thiophen-3-ylphenylamine, benzenamine,3-3-thienyl, 3-thiophen-3-yl benzenamine, benzenamine, 3-3-thienyl
CID PubChem 4130337
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Thien-3-ylaniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Nom IUPAC 3-(thiophen-3-yl)aniline
Poids de la formule 175.25
Pourcentage de pureté 97%