Learn More
Acide 3-(thiophén-2-yl)propanoïque, Mikromol
Code produit 30463973
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463973 4 x 25 mg 100mg
30050828 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30463973 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1577.0200254AMP
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-(thiophén-2-yl)propanoïque, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid
CAS 5928-51-8
Noms d’analytes ou de composants 3-(Thiophen-2-yl)propanoic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H8 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Thiophenepropanoic acid, 2-Thiophenepropionic acid (6CI,7CI,8CI), 3-(2-Thienyl)propanoic acid, 3-(2-Thienyl)propionic acid, 3-(Thiophen-2-yl)propanoic acid, 3-(Thiophen-2-yl)propionic acid, beta-(2-Thienyl)propionic acid, Eprosartan Related Compound B
Formule InChI InChI=1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
Type de solution Neat
SMILES OC(=O)CCc1cccs1
Nom IUPAC acide 3-thiophén-2-ylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 156.2
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 156.0245 g/mol