Learn More
Acide 3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-5-carboxylique de potassium, TRC
Code produit 30453228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453228 500 mg 500mg
30456655 100 mg 100mg
30451428 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT897605500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium
Noms d’analytes ou de composants 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H3 N2 O2 F3 .xK
Formule InChI InChI=1S/C5H3F3N2O2.K/c6-5(7,8)3-1-2(4(11)12)9-10-3;/h1H,(H,9,10)(H,11,12);
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=NN1.[xK]
Nom IUPAC Acide 3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-5-carboxylique potassium
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 219.18
Quantité 500 mg
Poids de la formule 218.9784