Learn More
3-trifluorométhyl-1 H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15491198
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. Quantité unitSize
15491198 250 mg 250mg
15471198 1 g 1g
15481198 5 g 5g
3 options
Code produit. 15491198
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55068.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 20154-03-4 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20154-03-4
Formule moléculaire C4H3F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.077
Numéro MDL MFCD00115018
Clé InChI PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-trifluoromethylpyrazole, trifluoromethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, pubchem10164, pubchem10423
CID PubChem 1807034
Nom IUPAC 5-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole
SMILES C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Point de fusion 45°C to 47°C
Point d’ébullition 70°C (2 mmHg)
Quantité 250 mg
Beilstein 1564179
Poids de la formule 136.08
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.