Learn More
3-Trifluorométhyl-4-nitrophénol, Mikromol™
Description
3-Trifluorométhyl-4-nitrophénol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol |
| CAS | 88-30-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H4 F3 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)5-3-4(12)1-2-6(5)11(13)14/h1-3,12H |
| SMILES | Oc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 4-nitro-3-(trifluorométhyl)phénol |
| Afficher plus |