Learn More
Chlorhydrate de 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride |
| CAS | 762240-92-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H7 F3 N4 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 5,6,7,8-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine Monohydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7F3N4.ClH/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5;/h10H,1-3H2;1H |
| SMILES | Cl.FC(F)(F)c1nnc2CNCCn12 |
| Nom IUPAC | 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine ;chlorhydrate |
| Afficher plus |