Learn More
3-(Trifluorométhyl)aniline, Mikromol™
Code produit 18000010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18000010 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18000010 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0161.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-(Trifluorométhyl)aniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Noms d’analytes ou de composants 3-Trifluoromethylaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 F3 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Flutamide Imp. D (EP), Niflumic Acid Imp. C (EP), 3-(Trifluoromethyl)aniline, Flutamide Impurity D, Niflumic Acid Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 161.12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 161,0452 g/mol