Learn More
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique, Mikromol™
Code produit 30049988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049988 25 mg 25mg
30049750 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049988 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3370.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid
CAS 779-89-5
Noms d’analytes ou de composants 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H7 F3 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Propenoic acid, 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, Cinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)acrylic acid, 3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid, m-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C=Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC acide 3-[3-(trifluorométhyl)phényl]prop-2-énoique
Poids moléculaire (g/mol) 216.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 216,0398 g/mol