Learn More
3-Anhydride trifluorométhylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15436637
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
15436637 1 g 1g
15446637 5 g 5g
2 options
Code produit. 15436637
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33779.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25753-15-5 | C16H8F6O3 | 362.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25753-15-5
Formule moléculaire C16H8F6O3
Poids moléculaire (g/mol) 362.23
Numéro MDL MFCD09757594
Clé InChI BYLMYFXAIMTZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethylbenzoic anhydride, 3-trifluoromethyl benzoic anhydride, benzoic acid, 3-trifluoromethyl-, anhydride, 3-trifluoromethyl benzoyl 3-trifluoromethyl benzoate, acmc-1cd8h, 3-trifluoromethyl phenyl anhydride #, benzoic acid,3-trifluoromethyl-, anhydride with 3-trifluoromethyl benzoic acid
CID PubChem 599431
Nom IUPAC [-(Trifluorométhyl)benzoyl]3-(trifluorométhyl)benzoyl] 3-(trifluorométhyl)benzoate
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Point de fusion 74°C to 78°C
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 362.23
Pourcentage de pureté 97%