Learn More
Acide 3-(trifluorométhylthio)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024769
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11408857
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19975.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 946-65-6 | C8H4F3O2S | 221.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 946-65-6
Formule moléculaire C8H4F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 221.17
Numéro MDL MFCD00236337
Clé InChI IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-trifluoromethylthio benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio benzoic acid, 3-trifluoromethyl sulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethyl sulphanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylthio benzoicacid, 3-carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
CID PubChem 688330
Nom IUPAC Acide 3-(trifluorométhylsulfanyl)benzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
Point de fusion 71°C to 74°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.18
Pourcentage de pureté 97%