Learn More
Acrylate de 3-(triméthoxysilyl)propyle, 90 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4089688 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10716505
Marque: Thermo Scientific Acros 426600050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4369-14-6
Formule moléculaire C9H18O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 234.32
Numéro MDL MFCD00054803
Clé InChI KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
CID PubChem 151204
Nom IUPAC 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-propenoate
SMILES CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0590g/mL
Point d’ébullition 95°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair 123°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.059
Stabilisateur stabilized with BHT
Poids de la formule 234.32
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.