Learn More
Alcool propargylique 3-(triméthylsilyl), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol is used as a reagent to synthesize Isbogrel, a Thromboxane A 2 (TXA 2) synthase inhibitor and also a TXA 2 receptor antagonist that has potential to treat asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’alcool propargylique 3-(triméthylsilyl) est utilisé comme réactif pour synthétiser l’isbogrel, un inhibiteur de la synthase du thromboxane A 2 (TKA 2) et un antagoniste du récepteur TXA 2 qui peut traiter l’asthme.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Protège de la chaleur. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants, la chaleur et l’humidité.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 170°C to 172°C |
| Nom chimique ou matériau | 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol |
| Quantité | 5 g |
| Point d’éclair | 66°C (150°F) |
| Indice de réfraction | 1.451 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 0.865 |
| Formule linéaire | (CH3)3SiC≡CCH2OH |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 1902505 |
| Afficher plus |