Learn More
3-(triméthylsilyl)propiolaldéhyde diéthyl acétal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 170°C to 172°C |
| Nom chimique ou matériau | 3-(Trimethylsilyl)propiolaldehyde diethyl acetal |
| Quantité | 5 g |
| Point d’éclair | 40°C (104°F) |
| Indice de réfraction | 1.431 |
| Formule linéaire | (CH3)3SiC≡CCH(OCH2CH3)2 |
| Numéro UN | UN1993 |
| Poids de la formule | 200.35 |
| Pourcentage de pureté | 97% |