Learn More
Acide3-(triméthylsilyl)propiolique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15460138 1 g 1g
15470138 5 g 5g
15480138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53380.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5683-31-8 | C6H10O2Si | 142.23 g/mol
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid may be used in the regioselective preparation of 1,5-trisubstituted 1H-1,2,3-triazoles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide3-(triméthylsilyl)propiolique peut être utilisé dans la préparation régiosélective des 1H-1,2,3-triazoles 1,5-trisubstituées. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5683-31-8
Formule moléculaire C6H10O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 142.23
Numéro MDL MFCD00190216
Clé InChI IPEATTYBFBRNEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trimethylsilyl propiolic acid, 3-trimethylsilyl propynoic acid, trimethylsilylpropiolic acid, 3-trimethylsilylpropynoic acid, 3-trimethylsilyl prop-2-ynoic acid, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl, tms-propynoic acid, acmc-209lul, 3-trimethylsilyl propynoicacid, 3-trimethylsilyl propalic acid
CID PubChem 2760863
SMILES C[Si](C)(C)C#CC(O)=O
Spécification
Point d’ébullition 105°C to 110°C (10mmHg)
Nom chimique ou matériau 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
Point de fusion 47°C to 49°C
Quantité 1 g
Formule linéaire (CH3)3SiC≡CCO2H
Beilstein 1755674
Point d’éclair 96°C (205°F)
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Nom IUPAC 3-(trimethylsilyl)prop-2-ynoic acid
Poids de la formule 142.23
Pourcentage de pureté 97%