Learn More
Masterflex™ Robinet d’arrêt à 3 voies
Click to view available options
Matériau:
PC, HDPE
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
Description
Régule le débit sans fuite avec ces robinets d’arrêt. Les robinets d’arrêt à trois voies Cole-Parmer™ sont pourvus d’un Luer-Lock mâle, d’un corps en PC et d’une tige en PEHD. La poignée pivote à 180 degrés.
Avertissement : Ce produit n’est ni approuvé, ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient
Specifications
Specifications
| Type | Robinet d’arrêt |
| Matériau | PC, HDPE |
| Plug Material | Polycarbonate et PEHD |
| Outlet Port | Luer-Lock mâle |
| Connectors | Luer, Lock mâle |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction