Learn More
Tenak™ Séparateurs pour cryoboîtes 30 mm
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacons avec 15,50 mm de diamètre extérieur.
Flacons avec 25,25 mm de diamètre extérieur.
Flacons avec 42,50 mm de diamètre extérieur.
Flacons avec diamètre extérieur de 41 mm
Flacons avec diamètre extérieur de 7 mm
Flacons avec diamètre extérieur de 8 mm
Flacons avec diamètre extérieur de 9 mm
Flacons avec un diamètre extérieur de 10 mm
Flacons avec un diamètre extérieur de 10,25 mm.
Flacons avec un diamètre extérieur de 17,75 mm.
Flacons avec un diamètre extérieur de 31 mm
Flacons avec un diamètre extérieur de 31,75 mm.
Flacons avec un diamètre extérieur de 7,50 mm.
Flacons avec un diamètre extérieur de 8,75 mm.
Flacons avec un diamètre extérieur de 9,50 mm.
Flacons de 24 mm de diamètre extérieur
Matrice de tubes:
12 x 12 cellules
13 x 13 cellules
14 x 14 cellules
16 x 16 cellules
3 x 3 cellules
4 x 4 cellules
5 x 5 cellules
7 x 7 cellules
8 x 8 cellules
Conditionnement:
36 pièces
Description
- Pour une utilisation dans des cryoboîtes en carton
- Contient des flacons cryogéniques
- Séparateur de type grille
Spécification
Spécification
| Type | Casiers séparateurs |
| À utiliser avec (équipement) | Boîtes cryogéniques de 50 mm de haut |
| Capacité | Flacons avec un diamètre extérieur de 8,75 mm. |
| Matrice de tubes | 14 x 14 cellules |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |