Learn More
Watson-Marlow Pumps Entraînement série 300
Click to view available options
Modèle:
323Dz
323E
323S
323U
323 Du
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les pompes de laboratoire série 300 sont une solution de pompage pour paillasse à contrôle manuel, à distance, analogique et par signal RS232 Dotées d'un coffret ABS résistant aux produits chimiques, et certifiées conformes à la norme IP31, les pompes 323 sont commandées par clavier à membrane et un écran digital affiche la vitesse. Quatre modèles sont proposés avec des niveaux croissants de fonctionnalités.
- Pompes 323Du RS232 haut débit avec contrôle amélioré automatique/manuel
- Pompes 323U et 323U à commande automatique analogique et manuelle améliorée
- Pompes à commande manuelle hautes performances 323S
Options de tête de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
- Têtes de pompe à trois galets 313D et 313D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à quatre galets 314D et 314D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à microcassette à quatre galets et cinq canaux 314MC
- Têtes de pompe à microcassette à huit galets et cinq canaux 318MC
- Têtes de pompe 501RL et 501RL2 pour tubes continus
Spécification
Spécification
| Affichage | LCD |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Indice IP | IP31 |
| Matériau | Plastique ABS, aluminium |
| Modèle | 323S |
| Type de bouchon | UK |
| Type | Cased Pump |
| Tension | 100/120/220/240 V |
| Vitesse | 400 rpm |
| Matériau du coffret | ABS, Powder Coated Aluminium LM24 |