Learn More
Watson-Marlow Pumps 300 Entraînement avec tête de pompe
Click to view available options
Modèle:
323Dz/D
323S/D
323U/D
323 Du/D
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les pompes de laboratoire série 300 sont une solution de pompage pour paillasse à contrôle manuel, à distance, analogique et par signal RS232 Dotées d'un coffret ABS résistant aux produits chimiques, et certifiées conformes à la norme IP31, les pompes 323E/D sont commandées par clavier à membrane et un écran digital affiche la vitesse. Quatre modèles sont proposés avec des niveaux croissants de fonctionnalités.
- Pompes 323E/DDu RS232 haut débit avec contrôle amélioré automatique/manuel
- Pompes 323E/DU et 323E/DU à commande automatique analogique et manuelle améliorée
- Pompes à commande manuelle hautes performances 323E/DS
- Pompes à commande manuelle 323E/DE
Options de tête de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
- Têtes de pompe à trois galets 313D et 313D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à quatre galets 314D et 314D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à microcassette à quatre galets et cinq canaux 314MC
- Têtes de pompe à microcassette à huit galets et cinq canaux 318MC
- Têtes de pompe 501RL et 501RL2 pour tubes continus
Spécification
Spécification
| Type de contrôle | Variable Speed |
| Type d’affichage | LCD |
| Classification du boîtier | IP31 |
| Débit | 0.81 to 2000 mL/min. |
| Motor Speed | 3 to 400 rpm |
| Réversible | Oui |
| Modèle | 323 Du/D |
| Tête de pompe | 313DW |
| Tension | 100/120/220/240 V |