Learn More
Nickel Electro™ Cuillère à combustion en acier inox
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
220 mm
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Cuillère à combustion / déflagration
- En acier inox 304
- Modèle Nuffield
- Fil d’acier inox de calibre épais
- Conçue pour une utilisation dans les tubes à essai lorsque de la vapeur s’est formée afin d’éviter tout contact avec la paroi du tube à essai.
- Tests pour les pluies acides
Spécification
Spécification
| Quantité | 6 Paquets |
| Description | Cuillère à combustion |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Cuillère |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation dans les tubes à essai lorsque de la vapeur s’est formée afin d’éviter tout contact avec la paroi du tube à essai |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 220 mm |