Learn More
Nickel Electro™ Doubles spatules en acier inoxydable
Code produit. 15301065 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15301065
Marque: Nickel Electro™ 936700000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisant le meilleur des aciers inox 304 résistants à la corrosion, ces doubles spatules sont idéales dans les environnements de laboratoire.
  • Spatule de laboratoire, en acier inox 304 norme 18/8 non magnétique, finition brillante
  • Utilise le meilleur acier inox 304 résistant à la corrosion
  • Conçue pour une résistance à la corrosion et une durabilité idéales pour les activités quotidiennes en laboratoire
  • L’inox est rapide à nettoyer et présente un aspect brillant attrayant, ce qui en fait le matériau de choix pour les applications nécessitant des surfaces stériles
  • Conditionnées en boîtes standard de 5
Spécification
Quantité 5 Paquets
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Spatule à double extrémité
Finition Luminosité
À utiliser avec (application) Applications stériles
Température (métrique) Max -196°C à +550°C
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 210 mm