Learn More
Nickel Electro™ Entonnoir de laboratoire en acier inox
Code produit. p-8013865 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
103 mm
165 mm
210 mm
Longueur (métrique) du tube:
55 mm
75 mm
90 mm
Hauteur (métrique):
115 mm
158 mm
205 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12963621
Marque: Nickel Electro™ FUNSS100H
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec ou sans membranes filtrantes pour la filtration par gravité ainsi que pour des procédures d’entonnoir simples. L’entonnoir de laboratoire en acier inox Nickel Electro™ est ventilé pour permettre un flux complet et non inhibé de liquides ou de solides.
  • Entonnoir en acier inox durable, résistant aux éclaboussures et facile à nettoyer.
  • Peut être utilisé avec ou sans membranes filtrantes pour la filtration par gravité ainsi que pour des procédures d’entonnoir simples.
  • La flûte est ventilée pour permettre un débit complet et non inhibé.
  • Utilisable avec des liquides ou des solides.
  • La poignée peut également être utilisée comme point de suspension pratique lorsqu’elle n’est pas utilisée.
  • Finition lisse sur les surfaces internes facilitant le nettoyage ou la stérilisation de l’entonnoir.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 103 mm
Matériau Acier inox
Hauteur (métrique) 115 mm
Comprend Poignée
Longueur (métrique) du tube 55 mm