Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway légères en acier inox
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
5 pièces
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 Paquets |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Spatule |
| Finition | Luminosité |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications stériles |
| Largeur (métrique) de lame | 8 mm |
| Température (métrique) Max | -196°C à +550°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 150 mm |