Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway en acier inox
Code produit. 11533502 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
300 mm
350 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11533502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Racle et soulève les matériaux dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en acier inox Nickel Electro™ sont non magnétiques avec une finition brillante. Peuvent être utilisées pour des applications stériles.
Permet de gratter et de prélever des matières dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en acier inox Nickel Electro™ non magnétiques ont une finition brillante. Peuvent être utilisées pour des applications stériles.
  • Fabriquées en acier inox 304 18/8
  • L’extrémité courbée et arrondie est utile pour racler ou soulever des matériaux dans des bouteilles ou des flacons
  • Non magnétique
  • Finition brillante
Spécification
Quantité 5 Paquets
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Spatule
Finition Luminosité
À utiliser avec (application) Pour les applications stériles
Largeur (métrique) de lame 10 mm
Température (métrique) Max -196°C à +550°C
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 350 mm