Learn More
Fisherbrand™ Spatules en acier inox avec revêtement en PTFE aux extrémités et une extrémité cuillère
Code produit. 11573512 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
150 mm
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11573512
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez de meilleurs résultats lorsque vous utilisez la spatule-cuillère pour vos principaux travaux en laboratoire. Fabriquée en acier inox et revêtue de PTFE, la spatule en acier inox avec revêtement en PTFE aux extrémités et une extrémité cuillère Fisherbrand™ est idéale pour la manipulation des produits chimiques et empêche la perte de quantités critiques dues à l’adhérence.
  • Spatule à double extrémité
  • Revêtement une couche en PTFE qui empêche l’accumulation sur les surfaces 
  • Empêche la perte de quantités critiques dues à l’adhérence
  • Revêtement entièrement en PTFE : idéal pour la manipulation des produits chimiques
  • Acier inox 304 avec revêtement en PTFE 
  • Longueur : 120 mm de long
  • Dimension de la cuillère : 20 mm de large
  • Capacité de la cuillère (liquide) = 2 ml
Spécification
Quantité 1 de chaque
Capacité (métrique) 2 mL
Revêtement PTFE Xylan™
Type de produit Spatule
À utiliser avec (application) Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
Largeur (métrique) 20 mm
Dimensions (L x l) 120 x 20 mm
Température (métrique) Max -195°C à +260°C
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 120 mm