Learn More
Fisherbrand™ Spatules en acier inox avec revêtement en PTFE aux extrémités et une extrémité cuillère
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
150 mm
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Spatule à double extrémité
- Revêtement une couche en PTFE qui empêche l’accumulation sur les surfaces
- Empêche la perte de quantités critiques dues à l’adhérence
- Revêtement entièrement en PTFE : idéal pour la manipulation des produits chimiques
- Acier inox 304 avec revêtement en PTFE
- Longueur : 120 mm de long
- Dimension de la cuillère : 20 mm de large
- Capacité de la cuillère (liquide) = 2 ml
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Revêtement | PTFE Xylan™ |
| Type de produit | Spatule |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques |
| Largeur (métrique) | 20 mm |
| Dimensions (L x l) | 150 x 20 mm |
| Température (métrique) Max | -195°C à +260°C |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 150 mm |