Learn More
Fisherbrand™ Micro-cuillères de laboratoire avec revêtement en PTFE en acier inox
Code produit. 11513522 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11513522
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesure des liquides et des poudres avec l’extrémité en forme de cuillère ; division et séparation des matériaux avec l’extrémité en forme de spatule. Les micro-cuillères de laboratoire avec revêtement en PTFE en acier inox Nickel Electro™ sont non magnétiques et sont dotées d’un revêtement anti-adhérent qui empêche toute perte critique de quantités de matériaux.
  • En acier inox
  • Combo spatule / cuillère à double usage
  • Le revêtement en PTFE empêche les matériaux de coller aux ustensiles
Spécification
Quantité 1 de chaque
Capacité (métrique) 0,2 mL
Revêtement PTFE Xylan™
Type de produit Cuillère-spatule
À utiliser avec (application) Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
Température (métrique) Max -195°C à +260°C
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 150 mm