Learn More
Fisherbrand™ Spatules Chattaway moyennes avec revêtement en PTFE en acier inox
Obtenez des résultats exceptionnels lorsque vous utilisez la spatule à revêtement en PTFE en acier inox pour vos principaux travaux de laboratoire. Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques, les spatules moyennes à revêtement en PTFE en acier inox Fisherbrand™ Chattaway sont largement répandues, robustes, abordables et résistantes à la plupart des solvants.
11.90€ - 18.00€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Revêtement | PTFE Xylan™ |
Type de produit | Spatule |
À utiliser avec (application) | Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques |
Largeur (métrique) de lame | 10 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11513512
|
Fisherbrand™
|
350 mm |
18.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11573502
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11583502
|
Fisherbrand™
|
180 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11593502
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11503512
|
Fisherbrand™
|
230 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11563502
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Résistent à la détérioration due à un contact avec de l’eau portée à ébullition, des acides, des bases et la plupart des solvants
- Parfaites pour une utilisation dans un large éventail de composés
- Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
- Largement utilisées, robustes et abordables
Spécification
1 de chaque | |
Spatule | |
10 mm | |
Acier inoxydable |
PTFE Xylan™ | |
Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques | |
-195°C à +260°C |