Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), avec trous ronds, porosité : Moins de 10 mm
Code produit. 10749944 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1 mm
1,25mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,50mm
4,75mm
5mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8mm
9 mm
9,50mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10749944
Marque: RETSCH 60.146.001250
Il en reste null
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 1,25mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/2
Matériau Acier inox
Hauteur (métrique) 40 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 305mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable