Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités en micromètres
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
106 μm
125 μm
150 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 38 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ASTM E 11 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 300 |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 305mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Afficher plus |