Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités en micromètres
Code produit. 10525262 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
106 μm
125 μm
150 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10525262
Marque: RETSCH 60.159.000212
Il en reste null
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 212 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité ASTM E 11
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 300
Hauteur (métrique) 40mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 305mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.