Läs mer
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), avec trous carrés
Produktkod. p-8003362 Handla allt Retsch Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Porosité:
4mm
4,50mm
4,75mm
5 mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8 mm
9 mm
9,50mm
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16mm
18 mm
19mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90mm
100 mm
106mm
112 mm
125mm
Förpackningsstorlek:
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10614403
Brand: RETSCH 60.138.100000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Quantité 1Each
Porosité 100 mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/2
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 40 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 305mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.