Learn More
Consort Analyseur bio-électrique 3050
Code produit. 11905458
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 16
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11905458
Marque: Consort C3050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Capable de mesurer selon la méthode de Vincent. L’analyseur bio-électrique Consort 3050 est un instrument à trois canaux qui peut mesurer et afficher tous les paramètres à la fois à l’aide d’électrodes connectées par des connexions BNC plaquées or, plus deux entrées de température via des connecteurs banane.
Cet instrument est construit avec la même qualité que les instruments de toute la série C 3000. En tant que tel, il a les mêmes caractéristiques que les autres versions.
  • Multicanal jusqu’à 3 mesures peuvent être effectuées en même temps (2 x/s/canal)
  • Les paramètres selon la méthode Vincent peuvent être affichés simultanément ou individuellement
  • Aucune interférence entre les électrodes de pH/ORP/ion et les électrodes de conductivité dans la même solution
  • Tampons de pH préprogrammés et étalons EC : jusqu’à 5 tampons de pH et 3 étalons CE
  • Les tableaux d’étalonnage personnalisés fournissent des informations complètes sur la relation tampon / température standard
  • Mesure directe rH2 et μW lors de l’utilisation d’une électrode de pH, ORP et EC
  • L’écran large affiche tous les canaux en même temps, y compris la température et la date / heure
  • Indicateur de stabilité garantissant la visualisation lorsque la mesure s’est stabilisée
  • Algorithme de stabilité offrant des mesures stables et permettant de détecter les changements rapides
  • Fonction de mise en attente permettant de geler l’affichage
  • Résolution sélectionnable pour des lectures plus stables sur mV et pH
  • Verrouillage de la place pour les mesures de conductivité
  • Compensation capacitive pour éliminer les composants capacitifs des électrodes / câbles à faibles conductivités
  • Interface USB isolée galvanique éliminant les effets des boucles de mise à la terre lorsqu’elle est connectée à un PC
  • Étalons préprogrammés
    pH : 1,68, 2,00, 4,00, 4,01, 6,87, 6,99, 9,18, 9,21, 10,01, 12,00, 12,45 (à 25°C)
    Conductivité : 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (à 25°C)
  • Mises à jour gratuites des logiciels et micrologiciels téléchargeables sur le site www.consort.be
Spécification
Précision (température) 0,1°C
Précision (mV) 0,1 % ± 1 chiffre
Détails de la gestion des données Manuel ou programmé, intervalle : 1 à 9999 s
Sorties USB, RS-232
Étalonnage BPL, rappel : 0 à 999 h
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,001
Gamme (mV) ± 2000
Résolution (mV) 0,1 mV
Calibration Points 1 à 5 (pH), 1 à 3 (conductivité), 1 (mV)
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Résolution (température) 0,1°C
Étalonnage de la sonde de température 1 point
Type d’affichage LCD, 240 x 64 pixels
Backlight Option Blanc
Points de données 12 000 avec température, date et horodatage
Entrées 3 BNC pour la mesure, 3 x 2 bananes pour la température
Dimensions (L x l x H) 26 x 18 x 9 cm (L x P x H)
Poids (métrique) 1 kg
Garantie 36 mois
Précision 0,1 % ± 1 chiffre (rH2)
Précision (conductivité) 0,5 % de la pleine échelle de gamme
Modèle C3050
Gamme (conductivité) 0 à 2 000 mS/cm
Gamme (résistivité) 0 à 200 MΩcm
Gamme (salinité) 0 à 70
Gamme (TDS) 0 à 100 g/l
Gamme d’humidité relative 0 à 95 %, sans condensation
Résolution 0,01 rH2 (hydrogène relatif), 1 Ω.cm (résistivité)
Résolution (conductivité) 0,001 μS/cm
Résolution (TDS) 0,01 mg/l
Gamme de détection rH2 :0 à 42, μW :0 à 400 000
Compensation thermique -5°C à +105°C (pH, conductivité)
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 40°C
Canaux 3 mesures (conductivité :2), 3 températures
Capteur Pt1000
Tension 100/240 VCA (basse tension :9/15 VCC
Fréquence 50/60 Hz