Learn More
Thermo Scientific™ Tube capillaire en acier inox 316 pour HPLC en bobines de 5 pieds
Code produit. 10147714 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
D.I. 0,030 po ; Longueur 5 pieds
D.I. 0,046 po ; Longueur 5 pieds
D.I. de 0,005 po ; longueur de 5 pieds
D.I. de 0,007 po ; longueur de 5 pieds
D.I. de 0,010 po ; longueur de 5 pieds
D.I. de 0,020 po ; longueur de 5 pieds
D.I. de 0,040 po ; longueur de 5 pieds
Conditionnement:
1 pièce
Non recommandé pour les échantillons biologiques. Une surface interne rugueuse peut entraîner une contamination croisée des échantillons. Assez flexible, mais fonctionne mieux avec une courbure minimale
Code produit. 10147714
Marque: Thermo Scientific™ U105
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Non recommandé pour les échantillons biologiques. Une surface interne rugueuse peut entraîner une contamination croisée des échantillons. Assez flexible, mais fonctionne mieux avec une courbure minimale
Utilisez des tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour HPLC, nettoyés, polis et passivés, prêts pour un emploi immédiat.
Utilisez les tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour les applications à ultra haute pression. Les extrémités et intérieurs pré-finis, carrés et sans bavure garantissent des connexions à volume mort minimal. Nettoyé, poli et passivé, il est prêt pour un emploi immédiat. Ce tube n’est pas recommandé pour les échantillons biologiques.
  • Adapté aux applications à ultra haute pression
  • Compatibilité chimique étendue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec HPLC
Type Tubulure capillaire
Description D.I. de 0,020 po ; longueur de 5 pieds
À utiliser avec (application) HPLC
Diamètre (impériale) interne 0,020 in
Diamètre (métrique) interne 0,51 mm
Longueur totale (impériale) 5 ft
Longueur totale (métrique) 1,524 m
Matériau Acier inoxydable