Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour adaptateur de tuyau mâle NPT en acier inoxydable 316
Code produit. 11811063
Click to view available options
À utiliser avec:
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/4 po D.I.
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/8 po D.I.
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 3/8 po D.I.
Filetage NPT(M) 1/8 x tubulure de 1/16 po D.I.
Filetage NPT(M) 1/8 x tubulure de 1/8 po D.I.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11811063
Marque: Masterflex™ 3120867
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Raccord inox 316 cannelé
• Température d'utilisation: -65 à 250°C
• Raccord inox 316
• Fileté MNPT/cannelé
• Raccord 1/8 MNPT
Spécification
Matériau Acier inox (316)
À utiliser avec Filetage NPT(M) 1/8 x tubulure de 1/8 po D.I.
Quantité d’emballage 1 unité
Taille du port Orifice de 3/32 po ; 27/32 x 7/16 po
Diamètre du filetage 1/8 NPT(M)
Type de produit Raccords cannelés