Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour adaptateur de tuyau mâle NPT en acier inoxydable 316
Click to view available options
À utiliser avec:
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/4 po D.I.
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/8 po D.I.
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 3/8 po D.I.
Filetage NPT(M) 1/8 x tubulure de 1/16 po D.I.
Filetage NPT(M) 1/8 x tubulure de 1/8 po D.I.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Raccord inox 316 cannelé
• Température d'utilisation: -65 à 250°C
• Raccord inox 316
• Fileté MNPT/cannelé
• Raccord 1/4 MNPT
• Température d'utilisation: -65 à 250°C
• Raccord inox 316
• Fileté MNPT/cannelé
• Raccord 1/4 MNPT
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inox (316) |
| À utiliser avec | Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/4 po D.I. |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Taille du port | Orifice de 3/16 po ; 1–1/4 x 9/16 po |
| Diamètre du filetage | 1/4 NPT(M) |
| Type de produit | Raccords cannelés |