Learn More
Masterflex™ Raccord en T réducteur, cannelé et en acier inoxydable 316
Description
- en acier inoxydable 316
- Idéal pour les applications à basse pression (généralement inférieure à 30 psi)
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inox (316) |
| À utiliser avec | Tubulure de 1/4 po x 1/8 po de dia. int. |
| À utiliser avec (application) | Applications à basse pression |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Taille de la tubulure | Tubulure de 1/4 po x 1/8 po de dia. int. |
| Taille du port | Orifice de 3/32 po ; 1-5/16 x 17/32 po |
| Forme | En T |
| Type de produit | Raccord de réduction |