Learn More
Cole-Parmer™ Hélice de turbine en acier inoxydable 316
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Mélangeurs à vortex Cole-Parmer
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Hélice de turbine en acier inoxydable 316
- 2 x 3/8 po. (dia. x diamètre de l’alésage)
- Mise à jour des pinces, supports, arbres et hélices pour s’adapter aux nouveaux protocoles
- Les pièces de rechange optimisent le fonctionnement de votre mélangeur vertical
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hélice de turbine |
| Matériau | Acier inoxydable (316) |
| Diamètre (métrique) | 51 mm |
| À utiliser avec (application) | Mélange sans air dans des récipients profonds |
| À utiliser avec (équipement) | Mélangeurs à vortex Cole-Parmer |