Learn More
Sampling Systems™ Béchers en acier inox 316L
Code produit. 15889711 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15889711
Marque: Sampling Systems™ A7362000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les béchers en acier inox 316L Sampling Systems™ sont parfaits pour une utilisation en laboratoire ou dans l’environnement de production.
  • Récipient polyvalent
  • Idéal pour la collecte et le stockage de poudres et de liquides
  • 316 l acier inoxydable
  • Intérieur sans fissure
  • Disponible sur stock
  • Finition polie
Spécification
Diamètre (métrique) externe 140mm
Capacité (métrique) 2 000 ml
Matériau Acier inoxydable
Finition Poli
Hauteur (métrique) 150mm