Learn More
Nalgene Flacon à col étroit 32 oz
Code produit. 17150056
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Mousse blanchâtre
Vert truite
Conditionnement:
1 pièce
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 17150056
Marque: Nalgene 20782028
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Aussi efficace que le flacon à col large avec une ouverture plus étroite pour une hydratation contrôlée.
  • Lèvre spécialement conçue, idéale pour maintenir le débit, sans le stress d’un gâchis
  • Robuste et garanti pour la vie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 946 mL
Capacité (impériale) 32 oz.
Couleur Bleu
Bouche Étroit