Learn More
Nalgene Flacon à col étroit 32 oz
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Mousse blanchâtre
Vert truite
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lèvre spécialement conçue, idéale pour maintenir le débit, sans le stress d’un gâchis
- Robuste et garanti pour la vie
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 946 mL |
| Capacité (impériale) | 32 oz. |
| Couleur | Vert truite |
| Bouche | Étroit |