Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire à immersion ECO-therm
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-35°C à +50°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Conditionnement:
10 pièces
Description
- La qualité et la résolution en font le substitut idéal pour les thermomètres à mercure à usage général
- Chaque thermomètre est équipé d’un bouchon d’extrémité fixe Brannan
- Le bouchon est doté d’un anneau intégré pour permettre la suspension du thermomètre, qui est fourni dans un emballage en PVC protecteur
Spécification
Spécification
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Alcool vert |
| Type de produit | Thermomètre à immersion de laboratoire |
| Température max. (métrique) | 150°C |
| Température min. (métrique) | - 10°C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +150°C |
| Précision | ±1,5°C |
| Subdivision | 1°C |