Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire à immersion ECO-therm
Code produit. 15482685
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-35°C à +50°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15482685
Marque: Brannan™ 46/700/1
Thermomètre à alcool vert rempli de liquide d’expansion non toxique.
  • La qualité et la résolution en font le substitut idéal pour les thermomètres à mercure à usage général
  • Chaque thermomètre est équipé d’un bouchon d’extrémité fixe Brannan
  • Le bouchon est doté d’un anneau intégré pour permettre la suspension du thermomètre, qui est fourni dans un emballage en PVC protecteur
Spécification
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 305 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool vert
Type de produit Thermomètre à immersion de laboratoire
Température max. (métrique) 50°C
Température min. (métrique) -35°C
Plage de températures (métrique) -35°C à +50°C
Précision ±1,5°C
Subdivision 1°C