Learn More
Euro Protection™ Veste 35 % coton / 65 % polyester
Code produit 12048445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
X-Large
2XL
3XL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12048445 3XL 1 pièce
12018445 Standard 1 pièce
12038445 2XL 1 pièce
12028445 X-Large 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12048445 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 5POLBXXXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.79€
    30.48€ / 1 pièces
    Économisez 24.31€
    44% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027