Learn More
STEMCELL Technologies 35 mm Culture Dishes
Click to view available options
Quantité:
10 boîtes
500 boîtes
Conditionnement:
500 pièces
Description
- 35 mm culture dishes, pre-tested for optimal colony growth without supporting anchorage-dependent cells in methylcellulose-based assays
- They are manufactured from optical quality, thermally resistant, non-pyrogenic, non-toxic polystyrene
- Recommended for: Hematopoietic progenitor cultures in methylcellulose-based media (MethoCult™)
- Embryoid body formation from mouse embryonic and induced pluripotent stem cells
- Performing the neural colony-forming cell assay (NCFC)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Cell Culture; Colony Assay |
| Quantité | 10 boîtes |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.