Learn More
Skytec™ 3530 - Masque respiratoire jetable préformé en forme de coupelle P3
Code produit 30242992 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/Pk.
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30242992 5/Pk. 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30242992 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur ASR35300AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.27€
    30.93€ / 5 pièces
    Économisez 14.34€
    31% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les respirateurs jetables de la série 3500 offrent un niveau de protection exceptionnel, comme l'ont démontré les tests d'ajustement facial. L'utilisation d'un média filtrant électrostatique permet une faible résistance à la respiration, tandis que l'enveloppe extérieure légère conserve une excellente forme.
Les respiratoires jetables 3500 SESES offrent un niveau de protection exceptionnel démontré lors de la réalisation de tests d’ajustement facial. Le fait d’avoir un média filtrant électrostatique permet une faible résistance respiratoire et une enveloppe extérieure légère qui conserve une meilleure forme.
  • respirateur léger en forme de coupe
  • Réglage de la sangle de tête en quatre points
  • Le pont de nez préformé élimine le besoin d'ajustements réguliers.
  • Matière filtrante électrostatique
  • Élastique doux au toucher
  • Joint d'étanchéité intérieur en mousse PVC
  • Conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
  • La valve d'expiration à profil bas contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité.
Spécification
Type d’aérosol R - Plutôt résistant à l’huile
Facteur de protection assigné (APF) 20
Certifications/Conformité CE III, UKCA, Directiva de dispositivos médicos del Reino Unido: 93/42/CEE y 2007/47/CE, Reglamento de dispositivos médicos de la UE: 2017/745, EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Couleur Blanc
Design Type Coupelle/moulé
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Non
Matériau de la couche de filtration Polipropileno fundido soplado, polietileno
Matériau du serre-tête Caout synthétique sans latex
Matériau du couvre-nez PVC
Quantité 5/Pk.