Learn More
Skytec™ 3530V - Masque respiratoire jetable P3 préformé à valve, en forme de coupelle
Code produit 30242967 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/Pk.
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30242967 5/Pk. 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30242967 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur ASR35301AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.49€
    34.52€ / 5 pièces
    Économisez 15.97€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les respirateurs jetables de la série 3500 offrent un niveau de protection exceptionnel, comme l'ont démontré les tests d'ajustement facial. L'utilisation d'un média filtrant électrostatique permet une faible résistance à la respiration, tandis que l'enveloppe extérieure légère conserve une excellente forme.
  • respirateur léger en forme de coupe
  • Réglage de la sangle de tête en quatre points
  • Le pont de nez préformé élimine le besoin d'ajustements réguliers.
  • Matière filtrante électrostatique
  • Élastique doux au toucher
  • Joint d'étanchéité intérieur en mousse PVC
  • Conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR
  • La valve d'expiration à profil bas contribue à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité.
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) 20
Certifications/Conformité CE III, UKCA, EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Couleur Blanc
Design Type Coupelle/moulé
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP3
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Oui
Matériau de la couche de filtration Texte non tissé
Matériau du serre-tête Elastano sin látex, poliéster, elástico textil
Matériau du couvre-nez Mousse de polyéthylène
Quantité 5/Pk.