Learn More
RETSCH Tamis anneau en acier inox 360° pour les broyeurs à rotor SR200/SR 300
Code produit. 10354481 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
80 μm
1 mm
0,12mm
1,5mm
200 μm
2 mm
250 μm
3 mm
4 mm
500 μm
5 mm
6 mm
0,75mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10354481
Marque: RETSCH 02.407.0040
Il en reste null
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 10 mm
Type Tamis anneau
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Broyeurs à rotor SR200 / SR300