Learn More
Grant Instruments™ Agitateur-rotateur multifonction vertical 360°
Code produit. p-8014601
Click to view available options
Nbre de positions:
26
48
Capacité de charge (métrique):
0,5 kg
0,8 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11481068
Marque: Grant Instruments™ PTR35
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre toutes les fonctionnalités : rotation verticale, mouvement de va-et-vient et vibration pour un mélange complet de microtubes et une préparation d’échantillons reproductible. L’agitateur-rotateur multifonction vertical 360° Grant Bio™ comprend un cordon basse tension qui s’adapte facilement aux joints de porte, permettant ainsi une utilisation dans les incubateurs, les réfrigérateurs et les postes de travail.
  • Rotation verticale à 360°, mouvement de va-et-vient et vibration dans un seul produit compact
  • Vitesse de rotation verticale : 1 à 100 tr/min
  • Rotation réciproque : angle de braquage 1 à 90°
  • Vibration : programmable en 1 à 5 secondes
  • Séquence de fonctions entièrement programmable, y compris la pause
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 0,5 kg
Vitesse de rotation 1 à 100 tr/min
Alimentation électrique 120/230 V, 50/60 Hz
Tension 120/230 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
Puissance 8 W
Ampérage 0,66 A
Rotation 360°, vertical
Type de produit Agitateur rotatif
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 155 mm
Longueur (métrique) 195 mm
Largeur (métrique) 365 mm
Poids (métrique) 1,8 kg
Nbre de positions 26
Plage de durée 1 min à 24 heures