Learn More
Applied Biosystems™ 3730/3730xl DNA Analyzer Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v1.1
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Ce kit contient 4 tubes de séquence standard hsp69 utilisés pour l’étalonnage des instruments et des spectres
- Ce kit contient 4 tubes de séquence standard hsp69 utilisés pour l’étalonnage des instruments et des spectres
- Ce matériel est utilisé avec les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl.
- Conserver le kit entre -15 et -25°C
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Ce kit contient 4 tubes de séquence standard hsp69 utilisés pour l’étalonnage des instruments et des spectres. Ce matériel est utilisé avec les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl. Conserver le kit entre -15 et -25°C. |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’ADN 3730xl, analyseur d’ADN 3730 |
| À utiliser avec (application) | Séquençage |
| Marqueur ou colorant | ROX, TAMRA™, Rhodamine 110, Rhodamine 6G |
| Gamme de produits | BigDye Terminator, BigDye |
| Type de produit | Normes de séquençage |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |